Learn More
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsäure, Natriumsalz Hydrat, 98 %
Artikelnummer. 10617012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10617012 5 g Glasflasche 5 Gramm
10701701 1 g Glasflasche 1 Gramm
10629453 25 g Glasflasche 25 Gramm
11995541 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10617012 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 230370050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Taurocholsäure, Natriumsalzhydrat, CAS-Nr. 312693-83-7, auch Natriumtaurocholathydrat genannt, ist eine Gallensäure-Taurin-Konjugatform in der Leber mit Detergenseigenschaften.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Taurocholsäure, Natriumsalzhydrat ist ein anionisches Gallensäure-Detergens, das aus Cholsäure synthetisiert wird
  • Diese Verbindung zeigt eine choleretische Aktivität, die die Gallensekretion aus der Leber fördert
Anwendungen
  • Taurocholsäure wird bei der Emulgierung von Lipiden/Fetten verwendet
  • Es wird für die Proteinsolubilisierung und für die Herstellung von Verdauungsenzymen für Forschungsanwendungen verwendet
  • Es kann zur Bestimmung konjugierter und nicht konjugierter Gallensalze in Serum und Jejunalflüssigkeit verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345909-26-4
Summenformel C26H44NNaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 537.69
MDL-Nummer MFCD00150819
InChI-Schlüssel JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Synonym Sodium taurocholate hydrate
PubChem CID 23687511
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Farbe Nicht ausgewiesen
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Spezifische Drehung +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Wasser 7% max.
IUPAC-Name Natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat;Hydrat
Formelmasse 537.7
Reinheit (%) ≥97.5% (TLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUMSALT HYDRATE, Ethanesulfonic acid, 2-[[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alph