Learn More
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsäure, Natriumsalz Hydrat, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Taurocholsäure, Natriumsalzhydrat ist ein anionisches Gallensäure-Detergens, das aus Cholsäure synthetisiert wird
- Diese Verbindung zeigt eine choleretische Aktivität, die die Gallensekretion aus der Leber fördert
Anwendungen
- Taurocholsäure wird bei der Emulgierung von Lipiden/Fetten verwendet
- Es wird für die Proteinsolubilisierung und für die Herstellung von Verdauungsenzymen für Forschungsanwendungen verwendet
- Es kann zur Bestimmung konjugierter und nicht konjugierter Gallensalze in Serum und Jejunalflüssigkeit verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Taurocholic acid, sodium salt hydrate |
| Farbe | Cremeweiß bis weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Spezifische Drehung | +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water) |
| Wasser | 7% max. |
| IUPAC-Name | Natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat;Hydrat |
| Mehr anzeigen |