missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAX1BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | TAX1BP3 |
|---|---|
| Konzentration | 0.47 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16858943
|
Proteintech
11692-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16848943
|
Proteintech
11692-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
May regulate a number of protein-protein interactions by competing for PDZ domain binding sites. Binds CTNNB1 and may thereby act as an inhibitor of the Wnt signaling pathway. Competes with LIN7A for KCNJ4 binding, and thereby promotes KCNJ4 internalization. May play a role in the Rho signaling pathway. May play a role in activation of CDC42 by the viral protein HPV16 E6.Spezifikation
| TAX1BP3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O14907, Q4QQV1, Q9DBG9 | |
| 30851, 360564, 76281 | |
| TAX1BP3 Fusion Protein Ag2306 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TAX1BP3 |
| 0.47 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Tax interaction protein 1, Tax1 binding protein 3, TAX1BP3, TIP 1, TIP1 | |
| TAX1BP3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts