Learn More
Tazaroten Thiochromane Dimer, TRC
Artikelnummer. 30009216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009216 25 mg 25 Milligramm
30008141 50 mg 50 Milligramm
30009601 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01005525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1010805-73-8
Summenformel C26 H26 S2
Molekulargewicht (g/mol) 402.6146
Synonym 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
IUPAC-Name 6-[4-(4,4-Dimethyl-2,3-Dihydrothiochromen-6-yl)Buta-1,3-Diynyl]-4,4-Dimethyl-2,3-Dihydrothiochromen
SMILES CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazarotene Thiochromane Dimer
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Formelmasse 402.1476