Learn More
Tazaroten, TRC
Artikelnummer. 17993565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993565 250 mg 250 Milligramm
17961795 10 mg 10 Milligramm
17962005 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT010050250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118292-40-3
Summenformel C21 H21 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 351.46
Synonym Tazarotene, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester (9CI), 2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv., AGN 190168, Acnitaz, Tazarotene, Tazorac, Zorac
IUPAC-Name Ethyl 6-[2-(4,4-Dimethyl-2,3-Dihydrothiochromen-6-yl)Ethynyl]Pyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazarotene
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Formelmasse 351.1293