Learn More
Tazobactam, 94%
Artikelnummer. 15447859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15447859 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66483.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89786-04-9 | C10H12N4O5S | 300.29 g/mol
Tazobactam is a drug is used in conjunction with beta-lactamase susceptible penicillins to treat infections caused by beta-lactamase producing organisms. It acts as a beta lactamase inhibitor. It is used in combination with piperacillin to broaden the spectrum of piperacillin antibacterial action. It is used as antibiotic in the treatment of nosocomial pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazobactam
CAS 89786-04-9
Schmelzpunkt 115°C to 145°C
Siedepunkt 77°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H12N4O5S
MDL-Nummer MFCD00917472 MFCD00867002
Menge 1 g
Synonym tazobactam, tazobactam acid, tazobactamum, zosyn, unii-se10g96m8w, ytr-830h, ytr 830h, chembl404, ytr830h, 2s,3s,5r-3-methyl-7-oxo-3-1h-1,2,3-triazol-1-ylmethyl-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
SMILES C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 300.29
PubChem CID 123630
ChEBI CHEBI:9421
Formelmasse 300.29
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tazobactam
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tazobactam