Learn More
Lovibond™ TB350 WL Turbidimeter-Kit
Artikelnummer. 17833636
Ansicht ändern
Click to view available options
Lichtquelle:
Infrarot-LED
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lichtquelle Packungsgröße
17833636 Infrarot-LED 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17833636 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 194310
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ideal für Feld- und Umwelttests, liefert das tragbare TB350 WL-Turbidimeter die zuverlässigsten Messungen für Proben aus niedriger bis hoher Reichweite, ohne dabei die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
  • Liest bis zu 4000 NTU aus, ohne Verdünnungen zu benötigen
  • Überlegenes Datenmanagement – Messdatensätze leicht speichern und abrufen
  • Touchscreen-Oberfläche für einfache Bedienung
  • US EPA genehmigt
  • Geliefert mit AA
  • Zubehör für ein wiederaufladbares Akkupaket verfügbar
Die TB-Serie von Turbidimetern Lovibond™ bietet einen einfachen Betrieb in Kombination mit intelligenter Instrumententechnik, um eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Trübungsmessung zu gewährleisten.
Mit der patentangemeldeten Multipath 90-Sensortechnologie° BLAC™ ist das optische System mit zwei Detektoren ausgestattet, um eine Messverhältnis-Messung zu liefern, die häufige Probleme mit der Messstabilität mindert.
Die intuitive Touchscreen-Oberfläche erleichtert die Durchführung von Verfahren und die Interpretation von Ergebnissen. Mit Funktionsanwendungen können Sie zwischen Einstellungen navigieren und diese Funktion effizient ausführen. Diese Benutzeroberfläche hilft, häufige Frustrationen zu vermeiden und Fehler zu vermeiden. Die Datenprotokollierungsfunktionen ermöglichen es, den Testort, die Identifikation des Bedieners, Uhrzeit und Datum sowie die Messung zu erfassen. Gespeicherte Daten können über USB. auf einen Computer übertragen werden.
Spezifikation
Typ Tragbares Trübungsmessgerät
Lichtquelle Infrarot-LED
Displaytyp Farb-Touchscreen
Reaktionszeit 7 s
Automatische Bereichswahl Ja
Kalibrierungsart Null plus 4 Punkte
Enthält Gerät, Kalibrierstandards, Prüfstandard, Silikonöl, 2x Probenzellen mit Kurzanleitung und Konformitätsbescheinigung in einer Tragetasche.
Hauptbedienfelder Messung, Kalibrierung, Verifizierung und Protokollierung
Material ABS
Probengröße 10 mL
Automatische Abschaltzeit Anwenderselektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tragbare und/oder Feldanwendungen, wenn die erwartete Trübung zwischen 0 und 4000 NTU liegt.
IP-Schutzart IP67.
Optionale Kalibrierstandards Beim Kauf des Kits inbegriffen. Ersatzsets erhältlich.
Genauigkeit ±1,8 % plus Streulicht
Präzision Besser als 1 % oder ±0,01 NTU
Bereich 0 bis 4000 NTU/FNU
Auflösung 0.01
Trübung NTU (Nephelometrischer Trübungswert), NFU
Abmessungen (L x B x H) 17 x 15 x 5,5 Zoll
Akkulaufzeit 500 Tests
Akkutyp AA- oder wiederaufladbarer Akku-Pack
Zertifizierung/Konformität EPA-Zulassung als Alternative zu Methode 180.1
Menge Je 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TB 350 WL portable turbidimeter
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, formaldehyde