Learn More
TBA-7371, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487696 100 mg 100 Milligramm
16470348 5 mg 5 Milligramm
16437888 10 mg 10 Milligramm
16413837 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487696 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .
TBA-7371 is a potent, noncovalent DprE1 inhibitor. TBA-7371 has potent antitubercular activity .
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TBA-7371
CAS 1494675-86-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H21N5O3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC2=NC=NC(OC)=C2C)C3=CC(C)=CN=C31)NCCO
Molekulargewicht (g/mol) 355.39
Formelmasse 355.39
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation