missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tBPC, Tocris Bioscience™

Positive allosteric modulator of NPY Y4 receptor

Spezifikation

Synonym 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]cyclohexanol
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

Positive allosteric modulator of neuropeptide Y receptor 4 (Y4R). Potentiates Y4R response to pancreatic polypeptide (PP), neuropeptide Y (NPY) and peptide YY (PYY) (EC50 values are 0.03, 0.4 and 0.5 nM respectively). Shows selectivity for Y4R over Y1R, Y2R and Y5R.
Spezifikation

Spezifikation

2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]cyclohexanol
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Recommended Storage : Store at 4°C

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.