Learn More
TBPE (Tetrabromphenolphthalein-Ethylester-Kaliumsalz), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TBPE (Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt) |
| CAS | 62637-91-6 |
| Summenformel | C22 H13 Br4 O4 . K |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid','2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-','ethyl ester','potassium salt (9CI), Phenolphthalein','3',3'',5',5''-tetrabromo-','ethyl ester','potassium deriv. (6CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H14Br4O4.K/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12;/h3-10,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCOC(=O)c1ccccc1C(=C2C=C(Br)C(=O)C(=C2)Br)c3cc(Br)c([O-])c(Br)c3 |
| IUPAC-Name | Kalium;2,6-Dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 700.051 |
| Formelmasse | 695.718 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?