Learn More
TBPE (Tetrabromphenolphthalein-Ethylester-Kaliumsalz), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TBPE (Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt) |
| CAS | 62637-91-6 |
| Summenformel | C22 H13 Br4 O4 . K |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid','2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-','ethyl ester','potassium salt (9CI), Phenolphthalein','3',3'',5',5''-tetrabromo-','ethyl ester','potassium deriv. (6CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H14Br4O4.K/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12;/h3-10,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCOC(=O)c1ccccc1C(=C2C=C(Br)C(=O)C(=C2)Br)c3cc(Br)c([O-])c(Br)c3 |
| IUPAC-Name | Kalium;2,6-Dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 700.051 |
| Formelmasse | 695.718 |