missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ TBX Medium
Click to view available options
Füllgewicht:
450 bis 454 g
99-101 g
Format:
125 ml-Sirupflasche
500 ml DIN-Flasche
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
Beschreibung
Tryptone Bile Glucuronide (TBX) Medium is based on Tryptone Bile Agar, which was originally formulated to improve on earlier methods used to detect E. coli in foods in terms of speed, reliability, better recovery from frozen samples and the detection of poor lactose fermenters
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Straw |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 10°C |
| Format | 500 ml DIN-Flasche |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 450 bis 454 g |
| Verpackungsart | 10 Sirop Bottles with Screw Cap Closures/Box |
| Menge | 10/Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur