Learn More
TBX20 Antibody (OTI2C7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen TBX20
Klon OTI2C7
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306425
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44938-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306650
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44938-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TBX20 Monoclonal antibody specifically detects TBX20 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
TBX20
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
ASD4, T-box 20, T-box protein 20, T-box transcription factor TBX20
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-340 of human TBX20(NP_001071121) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI2C7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Angiogenesis, Cardiovascular Biology
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
57057
IgG1
>95%