Learn More
TBX20 Antibody (OTI6C9), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44941-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306202
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TBX20 Monoclonal antibody specifically detects TBX20 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TBX20
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI6C9
Western Blot 1:2000
ASD4, T-box 20, T-box protein 20, T-box transcription factor TBX20
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-340 of human TBX20(NP_001071121) produced in E.coli.
100 μL
Angiogenesis, Cardiovascular Biology
57057
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.