Learn More
Gibco™ TC-100 Insektenmedium, Pulver
Click to view available options
Menge:
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
Beschreibung
TC 100 Insect Medium wurde ursprünglich für das Wachstum von Insektenzellen, einschließlich Spodeptera frugiperda (Sf9), und die Expression des rekombinanten Autograpa Californica Nuclear Polyhedrose Virus (rAcNPV) mit dem Baculovirus Expression Vector System (BEVs) entwickelt. Wir bieten viele Gibco™ Media Optionen für eine Vielzahl von Insekten-Zellkulturanwendungen an. TC 100 Insect Medium ist reich an Aminosäuren und verwendet Tryptose als zusätzliche Zuckerquelle.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ TC 100 Insect Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ TC 100 Insect Medium wird üblicherweise mit 10 % Fötales Kälberserum (FBS) vor dem Gebrauch ergänzt. TC 100 Insect Medium erfordert CO in der Umgebung,2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Die Pulverform von TC100-Insektenmedium erfordert die Zugabe von 350 mg/l Natriumbikarbonat vor der Verwendung.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ TC 100 Insect Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ TC 100 Insect Medium wird üblicherweise mit 10 % Fötales Kälberserum (FBS) vor dem Gebrauch ergänzt. TC 100 Insect Medium erfordert CO in der Umgebung,2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Die Pulverform von TC100-Insektenmedium erfordert die Zugabe von 350 mg/l Natriumbikarbonat vor der Verwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Insektenzellen |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | TC-100 Insektenmedium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Insektenzellkultur |
| Menge | 10 L |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | TC-100 Insektmedium,10 ml, Pulver, Insektenzellen, Sf21, Sf9 Zelllinie,2 bis8° C Lagertemperatur, Raumtemperatur, Umgebungstemperatur |