Learn More
Aqualytic™ INCUBATOR GLASDOOR +2/+40°C 140L
Artikelnummer. 15297918
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
140 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15297918
Marke: Aqualytic™ 438210
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 2 °C bis 40 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Kapazität (metrisch) 140 L
Abmessungen (T x B) Einschub 441 x 513 mm
Temperaturbereich (metrisch) 2 °C bis 40 °C
Display Backlit LED
Enthält 3 Metal Racks, 1 Bottom Grid, 4 Sockets, Glass Door
Modell TC 140 G
Abmessungen (T x B x H) innen 441 x 513 x 702 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Innenbreite (metrisch) 513 mm
Innenhöhe (metrisch) 702 mm
Innentiefe (metrisch) 440 mm
Gewicht (metrisch) 48 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 16 A
Spannung 220/240 V
Stromstärke 16 A
Frequenz 50 Hz