Learn More
Cytiva TC-Dichtung
Artikelnummer. 11370092 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11370092
Marke: Cytiva 18116925
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Anschlusstyp 25 mm
Material Perfluorkautschuk
Typ TC-Dichtung
Menge 4/Packung
Innendurchmesser (metrisch) 6,5 mm