Learn More
Tocris Bioscience™ TC-MCH 7c
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001499
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001499 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001499 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4365/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1R) antagonist
Potent, selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1R) antagonist (IC50= 5.6 nM in hMCH1R-expressing CHO cells). Displays selectivity for MCH1R over MCH2R (IC50 = > 10 μM). Decreases body weight in a mouse model of diet-induced obesity. Brain penetrant; orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TC-MCH 7c
CAS 864756-35-4
Menge 10 mg
Summenformel C24H25FN2O3
Formelmasse 408.47
Reinheit >97%
Molekulargewicht 408.473