missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TC13172, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16464636 100 mg
16489926 50 mg
16466127 5 mg
16403408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464636 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101524

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.

TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TC13172
CAS 2093393-05-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H16N4O5S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (64.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=C(S(C)(=O)=O)N2C)N(CC#CC3=CC(O)=CC=C3)C(N1C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 388.4
Formelmasse 388.4
Reinheit (%) 98.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.