Learn More
TC13172, MedChemExpress
Beschreibung
TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TC13172 |
| CAS | 2093393-05-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H16N4O5S |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (64.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(N=C(S(C)(=O)=O)N2C)N(CC#CC3=CC(O)=CC=C3)C(N1C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 388.4 |
| Formelmasse | 388.4 |
| Mehr anzeigen |