missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEAL1 Mouse anti-Human, Clone: OTI2G10, liquid, TrueMAB™

Artikelnummer. 17578403
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17578403 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17578403 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA807701

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TCEAL1 (transcription elongation factor A (SII) protein 3), also known as p21, SIIR or pp21, is a member of the TFS-II family. Transcription elongation factors of the TFS-II family are responsible for releasing RNA polymerase II (Pol II) from transcriptional arrest. DNA arresting sites can result in locked ternary complexes if elongating RNA polymerases are trapped. Transcription elongation factors function to activate the intrinsic RNA cleavage activity of RNA polymerases. This allows the RNA polymerase to cleave the nascent transcript, thereby forming a new 3′-terminus to resume elongation. TCEAL1 is a 157 amino acid nuclear protein that is ubiquitously expressed. TCEAL1 may exert its effects via protein-protein interactions with other transcriptional regulators rather than via direct binding of DNA.

Spezifikation

Antigen TCEAL1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2G10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen TCEAL1
Gen-Zugriffsnummer Q15170
Gen-Alias SIIR, WEX9, p21, pp21
Gensymbole TCEAL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human TCEAL1 produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9338
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.