Learn More
Thermo Scientific™ TCF-20 Durchflussrotor
Artikelnummer. 15626287 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1350 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15626287 1350 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15626287 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59995.00 €
    56700.00 € / 1 Stück
    Sparen 3295.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie Bioprocessing oder Trennung großer Volumina mit sehr geringem Feststoffgehalt durch.
Führen Sie Bioprocessing oder Trennungen großer Volumina mit sehr geringem Feststoffgehalt mit dem Thermo Scientific™ TCF-20 Durchflussrotor durch. Innovationen, wie der Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel, die sofortige Rotoridentifizierung mit Thermo Scientific™ Auto-ID™ und Schnellgriffe an jedem Rotordeckel, verkürzen die Vorbereitungszeiten für den Durchlauf und gewährleisten die Sicherheit des Rotors.
Auto-Lock Rotorsystem
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und hoher Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotorerkennung
  • Unmittelbare Identifizierung des Rotors beim Einsetzen
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Vorbereitungszeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff
  • Beschleunigt und vereinfacht das Festdrehen des Rotordeckels, so dass dieser richtig fest sitzt.
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TCF-20 Durchflussrotor
Material Titan
Typ Durchflussrotor
Fassungsvermögen 1350 mL
Max. RZB 42.913 × g
Max. Geschwindigkeit 20.000 U/min
Radius (metrisch) 96 mm
Min. Radius (metrisch) 26 mm
K-Faktor 826
Nettogewicht 17,2 lb. (7,8 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Sorvall LYNX 6000 Superspeed-Zentrifuge
Biocontainment Ja