missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TCF12 Monoclonal Antibody (690129)

Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
TCF12, also known as HTF4, is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH) E-protein family that recognizes the consensus binding site (E-box) CANNTG. TCF12 is expressed in many tissues, among them skeletal muscle, thymus, B- and T-cells, and may participate in regulating lineage-specific gene expression through the formation of heterodimers with other bHLH E-proteins. TCF12, in combination with E2A, is required to block thymocyte proliferation prior to pre-TCR expression and is critical for proper T cell differentiation. Recent reports have shown that TCF12 is also a critical factor required for the development of invariant natural killer T cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TCF12 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 690129 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | TCF12 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q99081 |
| Gen-Alias | A130037E08Rik; ALF1; bHLHb20; Class A helix-loop-helix transcription factor ME1; class B basic helix-loop-helix protein 20; CRS3; DNA-binding protein HTF4; E-box-binding protein; HEB; HEBAlt; helix-loop-helix transcription factor 4; HsT17266; HTF4; HTF-4; ME1; Meb; REB; Salivary-specific cAMP response element-binding protein alpha; SCBP alpha; SCBPA; SCBP-alpha; TCF12; TCF-12; Transcription factor 12; transcription factor HTF-4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?