missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF21 Antibody (SR1424), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18686414 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18686414 100 μg 100 Mikroliter
18601394 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18686414

Marke: Novus Biologicals NBP322128100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TCF21 Monoclonal antibody specifically detects TCF21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCF21
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1424
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:80, Immunoprecipitation 1:60
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias bHLHa23BHLHA23, Capsulin, Class A basic helix-loop-helix protein 23, epicardin, Pod-1, POD1pod-1, Podocyte-expressed 1, TCF-21, transcription factor 21
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TCF21 (Uniprot #: O43680)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6943
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.