Learn More
TCF4 Antibody (TCF4/1705), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621328 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18621328 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18621328 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308236H
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TCF4 Monoclonal specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TCF4
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon TCF4/1705
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6925
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Produktlinie Novus