Learn More
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 6925-MSM1-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920938
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
TCF4 (Transcription Factor 4)
Nuclear
TCF4/1705
Unconjugated
Mouse
71kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6925
IgG2a κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human TCF4 protein fragment (aa365-671)
HeLa or HepG2 cells. Bladder
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.