Learn More
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 6925-MSM1-P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15930938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40 €
    478.00 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 76.40 €
    13% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TCF4 (Transcription Factor 4)
Nuclear
TCF4/1705
Unconjugated
Mouse
71kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6925
IgG2a κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human TCF4 protein fragment (aa365-671)
HeLa or HepG2 cells. Bladder
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.