missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TCF7L1 Monoclonal Antibody (622722)
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561629

Artikelnummer. 30536097

  • 441.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

This gene encodes a member of the T cell factor/lymphoid enhancer factor family of transcription factors. These transcription factors are activated by beta catenin, mediate the Wnt signaling pathway and are antagonized by the transforming growth factor beta signaling pathway. The encoded protein contains a high mobility group-box DNA binding domain and participates in the regulation of cell cycle genes and cellular senescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TCF7L1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q9HCS4
TCF7L1
E. coli-derived recombinant human TCF7L1/TCF3, Lys429-Ser581.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Western Blot
622722
Unconjugated
TCF7L1
bHLHb21; HMG box transcription factor 3; T-cell factor 3; Tcf3; TCF-3; TCF7L1; transcription factor 3; transcription factor 7 like 1; transcription factor 7 like 1 (T cell specific, HMG box); transcription factor 7-like 1; transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG box); transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box); transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG box)
Mouse
Protein A/G
RUO
83439
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt