Learn More
TCIRG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen TCIRG1
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810484
Unterlagen ansehen
Proteintech
12649-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800484
Unterlagen ansehen
Proteintech
12649-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The T-cell immune regulator 1 (TCIRG1) is the a3 subunit of the vacuolar-type proton transporting ATPase (V-ATPase), a proton pump in late endosomes and lysosomes that functions in the luminal acidification of these organelles. Genetic defects in the gene encoding this protein a responsible for a severe form of autosomal recessive osteopetrosis, a condition that leads to increased bone density, decreased bone strength, and inflammation in bone tissues. TCIRG1 is also required for the normal secretion of insulin and the bacteria-killing function of macrophages.
Spezifikation
Spezifikation
TCIRG1
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q13488
10312, 27060, 293650
TCIRG1 Fusion Protein Ag3378
Primary
-20°C
TCIRG1
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
a3, Atp6i, ATP6N1C, ATP6V0A3, OC 116 kDa, OC 116kDa, OC116, OPTB1, Stv1, T cell immune regulator 1, TCIRG1, TIRC7, V ATPase 116 kDa isoform a3, Vph1
TCIRG1
IgG
Antigen Affinity Chromatography