Learn More
TCLP Basen-/neutral-/säureextrahierbare Spike-Lösung, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15286326 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15286326 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15286326 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. TCLPBNA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,4-Dichlorbenzol106-46-72000μg/ml
2,4,5-Trichlorophenol95-95-42000μg/ml
2,4,6-Trichlorophenol88-06-22000μg/ml
2,4-Dinitrotoluol121-14-22000μg/ml
2-Methylphenol95-48-72000μg/ml
3-Methylphenol108-39-42000μg/ml
4-Methylphenol106-44-52000μg/ml
Hexachlorbenzol118-74-12000μg/ml
Hexachlorbutadien87-68-32000μg/ml
Hexachlorethan67-72-12000μg/ml
Nitrobenzol98-95-32000μg/ml
Pentachlorphenol87-86-52000μg/ml
Pyridin110-86-12000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCLP Base/neutral/Säure extrahierbare Spike-Lösung
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Dichlorbenzol,2
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Element 1,4-Dichlorbenzol,2
Solvent or Matrix MeCl
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
Produkt nur für den Laborgebrauch