Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| Benzol | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Kohlenstofftetrachlorid | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Chlorbenzol | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 2000μg/ml |
| Vinylchlorid | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Volatiles Spike |
| Namenshinweis | USEPA Methods 1311, 1312 |
| Verpackung | 2 ml Ampulle aus bernsteinfarbenem, vorgekerbtem Glas |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B, AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Menge | 1 ml |
Produkt nur für den Laborgebrauch