Learn More
Novus Biologicals™ TCP11 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18353159 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18353159 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18353159 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00006954T02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel TCP11
Synonym D6S230E, KIAA0229, MGC111103, t-complex 11 (a murine tcp homolog), t-complex 11 homolog (mouse), T-complex protein 11 homolog
Gensymbol TCP11