missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR alpha/beta Antibody (BMA031) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43550AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TCR alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha/beta in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Neutralization,Serum,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| TCR alpha/beta | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA | |
| The original antibody was generated by immunizing mice with human perihperal blood T-lymphocytes. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 6955 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG |
| Immunoprecipitation, Neutralization, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| BMA031 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur