Beschreibung
TCR alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha/beta in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Neutralization,Serum,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TCR alpha/beta |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Neutralization, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | BMA031 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Block/Neutralize, Serum FACS |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |