missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TCR Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30283775
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283775 100 μg 100 Mikrogramm
30283787 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30283775

Marke: Invitrogen™ MA559827

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term TOL101.

This gene encodes a member of the tenascin family of extracellular matrix proteins. The tenascins have anti-adhesive effects, as opposed to fibronectin which is adhesive. The specific function of this protein is unknown, but its deficiency has been associated with the connective tissue disorder Ehlers-Danlos syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCR Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2SA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.