Learn More
TCR gamma/delta Antibody (11F2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18379436 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18379436 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18379436
Marke: Novus Biologicals NBP314621
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TCR gamma/delta
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 11F2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-4 ug/ml, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified CD3 antigen complex
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6965
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1