missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR gamma/delta Antibody (GL-3), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18530235 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18530235 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18530235 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB7297Y

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hamster Monoclonal Antibody

TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCR gamma/delta
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon GL-3
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-reported
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias T cell receptor gamma locus, T-cell antigen receptor, gamma polypeptide, T-cell rearranging gene, gamma, T-cell receptor, gamma cluster, TCRG, TRG
Wirtsspezies Hamster
Immunogen Mouse intraepithelial lymphocytes
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6965
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.