missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR Vα7.2 Mouse anti-Human, BUV563, Clone: OF-5A12, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 749484
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TCR Vα7.2 Monoclonal antibody specifically detects TCR Vα7.2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| TCR Vα7.2 | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 563 | |
| TRAV7; TCR V alpha 7.2; T cell receptor alpha variable 7.2; TCRAV7.2 | |
| Human Va7.2-expressing T cell clones | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| OF-5A12 | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV563 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur