missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TCR V delta 1 Monoclonal Antibody (TS8.2), FITC

Beschreibung
TCR2730 targets TCR V delta 1 in FACS applications and shows reactivity with Human samples. The TCR2730 immunogen is human TCR V delta 1.
The T Cell Receptor gamma-delta (TCR gamma delta) is a heterodimeric membrane receptor that consists of the highly variable gamma and delta chains expressed as part of a complex with the invariant CD3 proteins. Gamma-delta T cells are less frequent than alpha-beta T cells but compose a substantial part of T cells found at epithelial borders including the gut mucosa resident intraepithelial lymphocytes (IEL). The antigenic stimuli required for gamma-delta T cell receptor activation are not well understood and are thought to be mainly MHC class-independent.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TCR V delta 1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | TS8.2 |
| Konzentration | 0.15 mg/mL |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | 200 Reaktionen mit aufgereinigtem Antikörper aus Aszitesflüssigkeit der Maus in PBS mit 0.5 % BSA, 0.1 % Natriumazid und Glyzerin |
| Gen | TRD |
| Gen-Zugriffsnummer | 0 |
| Gensymbole | TRD |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?