Learn More
Invitrogen™ TCR V delta 1 Monoclonal Antibody (TS8.2), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
Artikelnummer. 16300784
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
16300784 25 Tests 25 Stück
16310784 100 Tests 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 16300784
Marke: Invitrogen™ 25567941
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The T Cell Receptor gamma-delta (TCR gamma delta) is a heterodimeric membrane receptor that consists of the highly variable gamma and delta chains expressed as part of a complex with the invariant CD3 proteins. Gamma-delta T cells are less frequent than alpha-beta T cells but compose a substantial part of T cells found at epithelial borders including the gut mucosa resident intraepithelial lymphocytes (IEL). The antigenic stimuli required for gamma-delta T cell receptor activation are not well understood and are thought to be mainly MHC class-independent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TCR V delta 1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon TS8.2
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat PE-Cyanine7
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen TRD
Gen-Zugriffsnummer 0
Gensymbole TRD
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length protein of Human TCR delta v1.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6964
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ