missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TCR V delta 1 Monoclonal Antibody (TS8.2), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16310784
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
16310784 100 Tests 100 Stück
16300784 25 Tests 25 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16310784

Marke: Invitrogen™ 25567942

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The T Cell Receptor gamma-delta (TCR gamma delta) is a heterodimeric membrane receptor that consists of the highly variable gamma and delta chains expressed as part of a complex with the invariant CD3 proteins. Gamma-delta T cells are less frequent than alpha-beta T cells but compose a substantial part of T cells found at epithelial borders including the gut mucosa resident intraepithelial lymphocytes (IEL). The antigenic stimuli required for gamma-delta T cell receptor activation are not well understood and are thought to be mainly MHC class-independent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCR V delta 1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon TS8.2
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat PE-Cyanine7
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen TRD
Gen-Zugriffsnummer 0
Gensymbole TRD
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length protein of Human TCR delta v1.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6964
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.