Learn More
R&D Systems™ TCS 2002
Artikelnummer. 18054642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18054642 10 mg 10 Milligramm
18025302 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054642 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3869/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.45 €
    226.80 € / 10 Milligramm
    Sparen 24.65 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent GSK-3β inhibitor
Potent inhibitor of GSK-3β (IC50 = 35 nM). Oral adminstration inhibits cold water stress-induced tau hyperphosphorylation in the mouse brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1005201-24-0
Summenformel C18H14N2O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCS 2002
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 338.38
Reinheit >99%
Molekulargewicht 338.381