Learn More
TCS JNK 5a, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16422957 50 mg 50 Milligramm
16416898 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422957 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15881
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCS JNK 5a
Physikalische Form Solid
CAS 312917-14-9
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H16N2OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym JNK Inhibitor IX
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 51 mg/mL (153.42 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)NC3=C(C#N)C(CCCC4)=C4S3
Molekulargewicht (g/mol) 332.42
Formelmasse 332.42
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research