Learn More
Thermo Scientific™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der TDE-Serie
Artikelnummer. 31749180 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
Aufnahmevermögen:
2 in. Boxes (600)
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Aufnahmevermögen Zertifizierung/Konformität Packungsgröße
31749180 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (600) CE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749180 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TDE60040FVULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11440.00 €
    9152.44 € / 1 Stück
    Sparen 2287.56 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die -40 °C Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Thermo Scientific™ TDE Serie -40 °C Ultratiefkühlschränke mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Fläschchen maximieren. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Performance
  • Powered by H-drive's hydrocarbon technology, these systems save up to almost 50% in energy usage and heat rejection over conventional refrigerant ultra-low freezers1
  • A quiet sound output below 53 dBA, enables the freezer to come out of the hallway and into the lab
  • Meets ±5°C validation protocols at -40°C with strong peak variation and steady-state temperature variation
  • Natural hydrocarbon refrigerants reduce system operating stresses promoting outstanding reliability and worry-free sample protection
User Friendly
  • The H-drive Information Center (HIC) combines easy to read temperature with simple capacitive touch buttons in a 5.6 in. display
  • Three capacities (400, 500 and 600 2-in. box) to accommodate a variety of storage needs and lab footprint specifications
All models contain four inner doors allowing for easy sample access without exposing greater freezer content to ambient conditions
  • Improved customer convenience with new ergonomically designed handle, high contrast eye-level display, and comfortable easy-access shelf locations.
  • Compatible with most racking systems including a full range of Thermo Scientific™ racks for boxes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™ and Nunc CryoBank™ tubes
  • Security features including alarm settings and padlock-compatible doors
Sustainability
  • Manufactured in an award-winning, zero-waste to landfill facility
  • Lower HVAC costs as a result of less heat emission into the environment
  • Natural refrigerants and water-blown foam insulation, making the Series compliant with the U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 28.8 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 816 L
Temperaturbereich -10°C to -40°C
Ausführung der Tür Outer (1), Inner (2)
No. of Doors 1
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammermaterial Cold-rolled Steel
Isolierung Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Einschübe 3 Adjustable, 1 Fixed
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 245 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 111 kg
Anzahl Probengestelle 12
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Upright
Produktlinie Thermo Scientific
Gewährleistung Warranty varies by country, please contact us for details
Abtauen Manual
Abmessungen (T x B x H) außen 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm)
Abmessungen (T x B x H) innen 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1 cm)
Überwachungsoptionen Alarm, Recorder
Parameter-Verriegelung Yes
Konnektivität Remote Alarm Connections, 4-20mA, RS485, and Dry Contacts
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue Compatible
Stromstärke 3.4/10
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften ACT Ecolabel (Gold)
Fläschchenkapazität 60,000 x 2 mL
Kompressor H-drive
Kältemittel R290
Versandgewicht (angloamerikanisch) 765 lb.
Versandgewicht (metrisch) 348 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 654 lb.
Gewicht (metrisch) 297 kg
Aufnahmevermögen 2 in. Boxes (600)