missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Tryptophan 2, 3-dioxygenase (EC 1.13.11.11) plays a role in catalyzing the first and rat-limiting step in the kynurenine pathway, the major pathway of tryptophan metabolism.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TDO2 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | TDO2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P21643, P48775, P48776 |
| Gen-Alias | TDO, TDO2, TO, TPH2, TRPO, Tryptamin 2,3 dioxygenase, tryptophan 2,3 dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase |
| Gensymbole | Tdo2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?