Learn More
Hanna Instruments™ TDS, °C TESTER
Artikelnummer. 11533729
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 50 x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
11533729 180 x 50 x 25 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11533729
Marke: Hanna Instruments™ PRIMO 2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • TDS/Leitfähigkeitsmessung
  • LCD-Anzeige für geringe Batterieladung
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC)
  • Automatische Abschaltung
  • Automatische Kalibrierung
Spezifikation
Kalibrierung Automatic, at 1382 ppm
Temperaturkompensation Automatic, 0 to 60°C (32 to 122°F); β = 2%/°C
Genauigkeit (Temperatur) Bei 20 °C
Abmessungen (L x B x H) 180 x 50 x 25 mm
Gewicht (metrisch) 50 g
Gewährleistung 1 Jahre
Sondentyp Direct, fixed
Auflösung 1 ppm (mg/L); 0.1°C
Typ TDS Tester Primo 2
Genauigkeit ±2 % F.S. / ±0.5.°C
Akkulaufzeit Ungefähr 200 h, automatische Abschaltung nach 5 min. ohne Verwendung
Spannung 2 x 1.5 V