missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TdT Monoclonal Antibody (TdT-6), FITC, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10785723
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
500 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10785723 200 μL 1 Stück
10281483 500 μL 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10785723

Marke: Invitrogen™ MHTDT012

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Mouse Monoclonal Antibody

Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.

Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a DNA polymerase located in the cell nucleus which catalyses the polymerization of deoxynucleotides at the 3' hydroxyl ends of oligo or polydeoxynucleotide initiators and functions without a template. TdT is considered to be a highly specific marker for the diagnosis and classification of acute lymphoblastic lymphoma/leuksemias. The determination of TdT expression is most valuable when it is different to differentiate histologically between lymphoblastic lymphoma and Burkitt's lymphoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TdT
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon TdT-6
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide
Gen DNTT
Gen-Zugriffsnummer P04053
Gen-Alias Deoxynucleotidyltransferase terminal; deoxynucleotidyltransferase, terminal; DNA nucleotidylexotransferase; Dntt; Nucleosidetriphosphate DNA Deoxynucleotidylexotransferase; nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase; TDT; Terminal addition enzyme; terminal deoxynucleotidyl transferase; terminal deoxynucleotidyltransferase; terminal deoxyribonucleotidyltransferase; terminal transferase
Gensymbole DNTT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT).
Reinigungsverfahren purified
Menge 200 μL
Regulatorischer Status ASR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1791
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.