missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva TE 22 Mini Tank Transfer Unit: Gel Cassette
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
Gelkassette
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini Tank-Transfereinheit TE 22 |
| Typ | Gelkassette |
| Enthält | 3mm thick two foam sponges and 6mm thick one foam sponge |
| Menge | Komplettpackungsgröße |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur