Beschreibung
Beinhaltet
Sicherheitsdeckel mit Stromversorgungskabeln, 4 Gelkassetten, 8 Schaumschwämme, 3 mm dick, 4 Schaumschwämme, 6 mm dick, 25 Blatt Blotter-Papier. Ersatz-Gelkassetten, Ersatz-Elektrodenplatten und Ersatz-Schaumschwämme einzeln erhältlich.
Benötigt
Stromversorgungseinheit, nicht im Lieferumfang enthalten
- Aufklappbare Kassetten aus robustem, glasfaserverstärktem Polyethersulfon mit hoher Haltbarkeit sorgen für gleichmäßigen Druck über das Gel
- Kassetten können problemlos geladen werden, wobei der Kontakt zwischen Gel und Transfermembran gleichmäßig ist
- Der integrierte Wärmetauscher dient als Puffer-Kühlsystem
- Sichere, robuste Elektrodenplatten rasten automatisch ein
- Der vertikale Platindraht mit gleichmäßigen Zwischenabständen auf der Platte und 10 cm Abstand zwischen den Platten sorgen für einen effizienten Transfer
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Typ | Blotting-System |
| Enthält | Sicherheitsdeckel mit Netzkabeln, 4 Gelkassetten, 8 Schaumstoffschwämmen mit 3 mm Dicke, 4 Schaumstoffschwämme mit 6 mm Dicke, 25 Blatt Blotterpapier |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 39.2 °F bis 104 °F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 4 °C bis 40 °C |
| Breite (angloamerikanisch) | 11.02 in. |
| Breite (metrisch) | 28 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6.49 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 16.5 cm |
| Wirkleistung | 200 W |