Learn More
Cytiva TE 77 PWR Halbtrockene Transfereinheit
Artikelnummer. 10630996 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Amersham™ ECL™ halbtrockener Blotter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10630996
Marke: Cytiva 11001342
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der TE 77 DWR bietet den Komfort eines integrierten Netzteils und einer einzigartigen automatischen Stoppfunktion. Der Transfer wird gestoppt, wenn der Puffer erschöpft ist, wodurch eine Überhitzung verhindert wird.
  • Getestet für die Verwendung mit Amersham ECL Western Blotting-Reagenzien
  • Integrierte Stromversorgung
  • Verwenden minimaler Puffer – gerade ausreichend, um Blotting-Papiere und Membranen zu sättigen
  • Langlebige, perforierte Elektroden aus Platin-Titan und Edelstahl sorgen für gleichmäßige, kontaminationsfreie Übertragungen
  • Verwenden niedriger Ströme und Spannungen für Übertragungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Amersham™ ECL™ halbtrockener Blotter
Typ TE77 PWR-halbtrockene Transfereinheit